Merck
1.52032
Supelco
Chromolith® Guard Cartridge Holder for HPLC Guard-Columns
L × I.D. 5 mm x 4.6 mm Guard Cartridge holder
Synonym(e):
Chromolith® Vorsäulenhalter
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
Chromolith® 5-4.6 Vorsäulenhalter, L × I.D. 5 mm x 4.6 mm guard cartridge holder
Agentur
suitable for ISO/CEN 6304.09
Qualitätsniveau
Produktlinie
Chromolith®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Parameter
400 bar pressure
400 bar pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
HPLC: suitable
Matrix
highly porous
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Der Chromolith® 5-4,6-Vorsäulenhalter hält einem Druck von bis zu 400 bar stand und besteht aus Edelstahl. Der Halter eignet sich zum Verbinden jeder Chromolith®-Vorsäule mit 5 mm Länge und einem Innendurchmesser von 4,6 mm mit einer Chromolith®-HPLC-Analysesäule.
Mehr erfahren:
Broschüre: Rasend schnell durch Ihre Trennungen mit jedem System. Chromolith® Monolithische Kieselgel-HPLC-Säulen
Alle Supelco® HPLC-Säulen, einschließlich monolithische Chromolith®-Säulen, sind mit allen HPLC- und UHPLC-Instrumenten vollständig kompatibel.
Supelco® HPLC-Produkte: Die beste Wahl für alle LC-Instrumente
Rechtliche Hinweise
Chromolith is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1