Wichtige Dokumente
1.50171
Supelco
LiChroCART for customized packing HPLC Columns
L × I.D. 75 mm × 4 mm; LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use; please select HPLC sorbent for Column filling
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
LiChroCART 75-4, column L × I.D. 7.5 cm × 4 mm, HPLC Column
Qualitätsniveau
Parameter
250 bar pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
Säule L × ID
7.5 cm × 4 mm
Allgemeine Beschreibung
HPLC-Kartusche für Kundenfüllung, bitte Packungsmaterial angeben
Lagerung und Haltbarkeit
Lagertemperatur: keine Einschränkungen
Rechtliche Hinweise
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany