146798
Trypton-Soja-Agar
Sodium Thiosulfate, Lecithin, Penase, Histidine, Tween®, ICR plus with lockable lid, plate diam. 55 mm, sterile; γ-irradiated, pkg of 10 plates Triple packed, suitable for surface monitoring
Synonym(e):
Trypton-Soja-Agar – gebrauchsfertige Abklatschplatten, TSA, Soja-Caseinaufschluss-Agar, ICR-Abklatschplatte plus
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polystyrene plate
Agentur
EP
USP
Sterilität
sterile; γ-irradiated
Form
plate (ready-to-use; safety lock)
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Zusammensetzung
Histidine
Lecithin
Penase
Sodium Thiosulfate
Tween®
Verpackung
pkg of 10 plates Triple packed
box of 20 ea
box of 200 ea
Plattendurchm.
55 mm
Anwendung(en)
pharmaceutical
surface monitoring
Kompatibilität
stand alone
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-25°C
Eignung
bacteria
fungi
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable