Fortfahren mit
1.46783
Trypton-Soja-Agar
Tween®, Sodium Thiosulfate, Lecithin, Histidine, lid, ICR Plus: lockable, plate diam. 55 mm, irradiated, triple packed of 10 plates, suitable for surface monitoring
Synonym(e):
Trypton-Soja-Agar – gebrauchsfertige Abklatschplatten, TSA, Soja-Casein-Pepton-Agar, ICRplus-Abklatschplatte
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106231
Composition:
Histidine , Lecithin , Sodium Thiosulfate , Tween®
Plate diam.:
55 mm
Feature:
lid ICR Plus: lockable, ready-to-use
Sterility:
irradiated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene plate
Quality Segment
agency
EP, USP
description
ICR plus with lockable lid
sterility
irradiated
form
plate
feature
lid ICR Plus: lockable, ready-to-use
composition
Histidine , Lecithin , Sodium Thiosulfate , Tween®
packaging
triple packed of 10 plates
plate diam.
55 mm
application(s)
air monitoring
pharmaceutical, surface monitoring
compatibility
for use with MAS-100®
storage temp.
2-25°C
suitability
bacteria, fungi
General description
Trypton-Soja-Abklatschagar + LTHThio-Abklatsch-ICR+ wurden zur Bestimmung der Gesamtzahl aerober und anaerober Mikroorganismen auf trockenen, desinfizierten Oberflächen sowie bei Personal in Reinräumen und Isolatoren entwickelt. Es ist ein Komplexmedium zur Kultivierung und Isolierung verschiedenster Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen. Die Formulierung des Soja-Casein-Pepton-Mediums enthält eine Kombination von Casein und Soja-Peptonen und liefert organischen Stickstoff, insbesondere Aminosäuren und längerkettige Peptide. Das Medium enthält einen Zusatz an Neutralisationsmitteln wie Lecithin, Tween®, Histidin, Natriumthiosulfat und Pyruvat, um eventuelle Desinfektionsmittelrückstände zu inaktivieren. Des Weiteren werden ICRplus-Platten (plus oder „+“) zum sicheren Transport nach der Probenahme mit einem verschließbaren Deckel geliefert, damit dieser nicht abhandenkommt. Dies ermöglicht außerdem eine aerobe (in der Stellung GESCHLOSSENEN) und anaerobe/mikroaerophile Inkubation (in der Stellung BELÜFTUNG).
Application
Trypton-Soja-Agar (TSA, Soja-Casein-Pepton-Agar) ist ein komplexes Medium zur Kultivierung und Isolierung verschiedenster Bakterien, Hefen und Schimmelpilze. Das Medium wird für das Umfeldmonitoring durch Bestimmung der Gesamtzahl aerober und anaerober Mikroorganismen auf trockenen, desinfizierten Oberflächen sowie bei Personal in Isolatoren und Reinräumen angewendet.
Legal Information
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trypton-Soja-Agar
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. salve, queste piastre corrispondono a petri-tadtm petri dishes oppure RTU1&2 plates o RTU 3-tolso? Devo comprare un audit che copre l'item in oggetto e non sono sicura. Grazie
    1 answer
    1. 146783 is part of RTU 1&2 production line.