1.46332
Vegetarische Pepton-Bouillon
pkg of 10 L bag with MPC connector, triple-bagged for Mediafill testing
Synonym(e):
VPB, TSB nicht tierischen Ursprungs
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
EP
JP
USP
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; sterile-filtered
Form
liquid (ready-to-use)
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Verpackung
pkg of 10 L bag with MPC connector
Methode(n)
cell counting: suitable (total microorganisms)
media fill: suitable
pH-Wert
7.3 (20.0 °C in H2O)
Eignung
suitable for (Mediafill testing)
nonselective for
Anwendung(en)
aseptic process simulation
pharmaceutical
Kompatibilität
stand alone
Lagertemp.
2-25°C
Allgemeine Beschreibung
Verpackung: 10-l-Beutel mit MPC-Anschluss und dreifach verpackt
Synonym: VPB, TSB nicht tierischen Ursprungs
WGK
WGK 2