1.00800
Sojabohnen-Casein-Aufschluss-Bouillon
GranuCult® prime, EP, JP, USP, granular, irradiated, suitable for aseptic process simulation
Synonym(e):
Casein-Pepton-Sojamehl-Pepton-Bouillon, Sojabohnen-Casein-Aufschluss-Bouillon, TSB, CASO, Casein-Soja-Pepton-Agar-Bouillon, Trypton-Soja-Bouillon, CASO-Bouillon, SCDB, CASO-Bouillon, Casein-Soja-Bouillon, TSB, Trypton-Soja-Bouillon
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
EP
JP
USP
Qualitätsniveau
Sterilität
irradiated
Form
granular
Leistungsmerkmale
granulated
Verpackung
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
Hersteller/Markenname
GranuCult® prime
Methode(n)
media fill: suitable
microbiological culture: suitable
Löslichkeit
30 g/L
Schüttdichte
570 kg/m3
Anwendung(en)
aseptic process simulation
pharmaceutical
Kompatibilität
stand alone
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
anaerobic bacteria
Anwendung
Verlinkung
Sonstige Hinweise
Fußnote
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben – von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Rechtliche Hinweise
WGK
WGK 1