Fortfahren mit
1.46121
ReadyTube® Hefeextrakt-Agar
ReadyTube®, tube capacity 25 mL, filling volume 18 mL, closure type, blue cap, pack of 20 tubes, for
Synonym(e):
YE-Agar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106225
Feature:
closure type blue cap, ready-to-use
Agency:
ISO 6222
Ph:
7.2 ( in H2O)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
ISO 6222
Quality Level
description
For the enumeration of culturable microorganism in water samples in accordance with ISO 6222
product line
ReadyTube®
feature
closure type blue cap, ready-to-use
packaging
pack of 20 tubes
filling volume
18 mL
tube capacity
25 mL
pH
7.2 ( in H2O)
application(s)
bioburden testing
food and beverages
microbiology
water monitoring
storage temp.
2-25°C
suitability
(Enumeration of culturable microorganisms)
General description
Hefeextrakt-Agar ist ein nährstoffreiches Medium, das die Wiederfindung eines großen Spektrums von Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen ermöglicht. ReadyTube® ist ein gebrauchsfertiges Medium, das die höchste Qualitätsstufe und Vertrauen in die Tests bietet, da es die Genauigkeit verbessert und das Risiko falscher Ergebnisse signifikant verringert. ReadyTube® Hefeextrakt-Agar ist ein hochgradig nährendes Medium, das für die Keimzählung von Mikroorganismen in Wasser empfohlen wird. Wasser enthält eine große Zahl von Mikroorganismen. Die Kombination eines nährstoffreichen Kulturmediums mit Inkubationstemperaturen von +22 °C und +36 °C ermöglicht den Nachweis von vielen dieser Organismen. Das Medium enthält eine Hefeextrakt-Agar-Formulierung, die ISO 6222 entspricht. Das Pepton im Medium stellt stickstoffhaltige Verbindungen, den Vitamin-B-Komplex und andere Wachstumsnährstoffe bereit.
Application
ReadyTube® Hefeextrakt-Agar ist ein nährstoffreiches Medium, das die Wiederfindung eines breiten Spektrums von Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen aus Wasserproben ermöglicht. Das Medium findet Anwendung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Legal Information
READYTUBE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.463521.46364CCW4703
agency
ISO 6222
agency
ISO 6222
agency
ISO 15214
agency
ISO 6222
application(s)
bioburden testing
food and beverages
microbiology
water monitoring
application(s)
bioburden testing
food and beverages
industrial qc
water monitoring
application(s)
food and beverages
industrial qc
microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
suitability
(Enumeration of culturable microorganisms)
suitability
nonselective for
suitability
Lactobacillus sp.
suitability
bacteria
feature
closure type blue cap, ready-to-use
feature
ready-to-use
feature
closure type blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
feature
ready-to-use
packaging
pack of 20 tubes
packaging
pkg of (100 mL in 125 mL bottle with blue screw cap and 3 loci (10 bottles per box))
packaging
box of 6 bottles
packaging
box of 30 plates
pH
7.2 ( in H2O)
pH
7.2 ( in H2O)
pH
5.6-5.9 ( in H2O)
pH
7.2±0.2 (25 °C)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
146121002004027269267056
146121010004027269267070