Alle Fotos(1)
Key Documents
14-516-M
Sigma-Aldrich
Cdk5/p25-Protein, aktiv, 10 µg
Active complex of N-terminal His6-tagged, recombinant, full-length human Cdk5 & N-terminal GST-tagged, recombinant, full-length human p25, for use in Kinase Assays.
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol-Gew.
Mw 34.4 kDa (cdk5)
Mw 49.4 kDa (p25)
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Allgemeine Beschreibung
Komplex aus am N-Terminus His6-markierter, rekombinanter humaner Cdk5 von voller Länge und am N-Terminus GST-markiertem, rekombinantem humanem p25 von voller Länge
Produktherkunft: In Sf21-Insektenzellen durch Baculovirus koexprimiert
Anwendung
Forschungs-Unterkategorie
Adipositas
Stoffwechselstörungen
Forschungskategorie
Metabolismus
Biochem./physiol. Wirkung
Ziel-Unterfamilie: CMGC
Zielprotein: CDK5/p25
Verpackung
Auch in einer Größe von 250 µg erhältlich. Rufen Sie an und geben Sie Katalognr. 14-516M durch, um Preise und Verfügbarkeit zu erfahren, wenn Sie die 250-µg-Größe bestellen.
Qualität
Regelmäßig mittels Phosphorylierung von Histon H1 beurteilt
Physikalische Form
Ni2+/NTA-Agarose
Lagerung und Haltbarkeit
1 Jahr bei -70 °C
Sonstige Hinweise
Spezifische Aktivitätsdaten entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat, das jeder Charge dieses Enzyms beiliegt.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Qiaoyun Chu et al.
Cancer medicine, 10(11), 3689-3699 (2021-05-08)
The marked overexpression of cyclin-dependent kinase 5 (CDK5) or Notch1 receptor, which plays critical roles in pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) development, has been detected in numerous PDAC cell lines and tissues. Although, a previous study has demonstrated that CDK5 inhibition