Alle Fotos(1)
Key Documents
14-685-M
Sigma-Aldrich
Cdk9/Cyclin-T1-Protein, aktiv, 10 µg
Active, C-terminal 6His-tagged, full length recombinant, human Cdk9 co-expressed with untagged, full-length human Cyclin T1, for use in Kinase Assays.
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in Sf9 cells
Mol-Gew.
Mw 44 kDa (cdk9)
Mw 80.79 kDa (cyclinT1)
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Angaben zum Gen
human ... CDK9(1025)
Allgemeine Beschreibung
C-terminal 6His-markierte, rekombinante, humane Cdk9 von voller Länge, die mit einem unmarkierten humanen Cyclin T1 von voller Länge koexprimiert wird.
Produktherkunft: durch Baculovirus in Sf21-Insektenzellen exprimiert
Anwendung
Forschungskategorie
Entzündung und Immunologie
Biochem./physiol. Wirkung
Ziel-Unterfamilie: CMGC
Zielprotein: CDK9/Cyclin T1
Qualität
Regelmäßig mittels Phosphorylierung von PDKtide (Katalognr. 12-401) beurteilt
Physikalische Form
Ni2+/NTA-Agarose
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -70 °C ab Versanddatum 6 Monate haltbar
Sonstige Hinweise
Spezifische Aktivitätsdaten entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat, das jeder Charge dieses Enzyms beiliegt.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Li-Ying Liou et al.
The international journal of biochemistry & cell biology, 36(9), 1767-1775 (2004-06-09)
The macrophage is an important cell type in the pathophysiology of human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection. Macrophages both support viral replication and are capable of attracting and activating lymphocytes, thus rendering CD4+ T lymphocytes highly permissive for infection.
Cyclins that don't cycle--cyclin T/cyclin-dependent kinase-9 determines cardiac muscle cell size.
Sano, Motoaki and Schneider, Michael D
Cell Cycle, 2, 99-104 (2003)
Cellular control of gene expression by T-type cyclin/CDK9 complexes.
Garriga, Judit and Gra?a, Xavier
Gene, 337, 15-23 (2004)
Tinggui Yin et al.
Molecular cancer therapeutics, 13(6), 1442-1456 (2014-04-02)
DNA-dependent RNA polymerase II (RNAP II) largest subunit RPB1 C-terminal domain (CTD) kinases, including CDK9, are serine/threonine kinases known to regulate transcriptional initiation and elongation by phosphorylating Ser 2, 5, and 7 residues on CTD. Given the reported dysregulation of