14-450-M
Cdk1/Cyclin B-Protein, aktiv, 10 µg
Active, C-terminal His6-tagged human full length Cdk1 & N-terminal GST-tagged human full length Cyclin B, for use in Kinase Assays.
Synonym(e):
Active Cdk1/cyclin B, Cdk1 Protein
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Form
liquid
Haltbarkeit
6 mo.
Mol-Gew.
Mw 35 kDa (cdk1)
Mw 75 kDa (cyclin B)
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase)
Löslichkeit
water: soluble
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... CCNB1(891) , CDK2(891)
Allgemeine Beschreibung
Research area: Apoptosis
Cyclin dependent kinase 1 (CDK1), a type of serine/threonine kinase, is a catalytic subunit of the M phase-promoting factor (MPF) complex.
Cyclin dependent kinase 1 (CDK1), a type of serine/threonine kinase, is a catalytic subunit of the M phase-promoting factor (MPF) complex.
Biochem./physiol. Wirkung
Cyclin B protein regulates mitosis in all eukaryotes. Cyclin B binds to cyclin dependent kinase 1 (CDK1), forming a complex that triggers the start of mitosis by phosphorylating specific proteins. Cyclin B regulates the activation, subcellular localization, and target selection of CDK1. Its destruction is essential for the completion of mitosis. Overexpression of human cyclin B1 has been linked to aggressive tumor behavior and is frequently observed in various cancers.
CDK1 plays a key role in driving the M-phase in both meiosis and mitosis. It becomes highly active at the start of the M-phase and becomes inactive at the end. CDK1 controls various important events in the cell, such as DNA replication, segregation, and repair, as well as mRNA transcription and cell morphogenesis. Additionally, it regulates ribosome assembly by targeting specific ribosomal proteins.
CDK1 plays a key role in driving the M-phase in both meiosis and mitosis. It becomes highly active at the start of the M-phase and becomes inactive at the end. CDK1 controls various important events in the cell, such as DNA replication, segregation, and repair, as well as mRNA transcription and cell morphogenesis. Additionally, it regulates ribosome assembly by targeting specific ribosomal proteins.
Verpackung
Auch in einer Größe von 250 µg erhältlich. Rufen Sie an und geben Sie Katalognr. 14-450M an, um Preise und Verfügbarkeit zu erfahren, wenn Sie die 250-µg-Größe bestellen.
Qualität
Regelmäßig mittels Phosphorylierung von Histon H1-Substrat beurteilt
Physikalische Form
Mit Ni2+/NTA-Agarose bzw. GST-Agarose aufgereinigt. Die Cdk1 wird anschließend mit CAK aktiviert und durch Q Sepharose™ und Ni2+/NTA-Agarose erneut aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
6 Monate bei -70 °C
Sonstige Hinweise
Spezifische Aktivitätsdaten entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat, das jeder Charge dieses Enzyms beiliegt.
Rechtliche Hinweise
Sepharose is a trademark of Cytiva
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Molecular cell, 73(5), 915-929 (2019-03-09)
DNA replication errors generate complex chromosomal rearrangements and thereby contribute to tumorigenesis and other human diseases. One mechanism that triggers these errors is mitotic entry before the completion of DNA replication. To address how mitosis might affect DNA replication, we
The crystal structure of human cyclin B
Cell Cycle, 6(11), 1342-1349 (2007)
Role of cyclin-dependent kinase 1 in translational regulation in the M-phase
Cells, 9(7), 1568-1568 (2020)