Merck
1.44018
Millipore
Hycon®-Kontaktobjektträger YM
Rose-Bengal Chloramphenicol Agar, for yeasts, for molds, aseptically filled, single packed of 20 units, suitable for surface monitoring
Synonym(e):
Hycon-Kontaktobjektträger, Bengalrot-Agar
About This Item
UNSPSC-Code:
41106200
NACRES:
NA.74
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Sterilität
aseptically filled
Form
plate (ready-to-use)
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Verpackung
single packed of 20 units
Hersteller/Markenname
HYCON®
pH-Wert
7.1 ( in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
>95 °C
Anwendung(en)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
surface monitoring
Kompatibilität
stand alone
Allgemeine Beschreibung
Die Oberflächenkeimindikatoren YM wurden für die einfache und flexible mikrobiologische Überwachung flacher und gewölbter Oberflächen entwickelt. Jeder Oberflächenkeimindikator ist mit der transparenten und flexiblen Primär-Trägerfolie aus PET einzeln versiegelt und bietet eine rechteckige Fläche von 25 cm2. Bengalrot-Chloramphenicol-Agar ist ein selektives Medium zur Zählung von Hefen und Schimmelpilzen. Es enthält Chloramphenicol, Streptomycin und Bengalrot als Selektionsmittel zur Hemmung des Bakterienwachstums. Bengalrot schränkt außerdem die Größe und Höhe der Kolonien schnell wachsender Schimmelpilze ein, wodurch mittels Schutz vor Überbesiedelung der Nachweis langsam wachsender Pilze unterstützt wird.
Anwendung
Die Oberflächenkeimindikatoren YM eignen sich für die Bestimmung der Keimzahl von Hefen und Schimmelpilzen auf trockenen, desinfizierten Oberflächen sowie bei Personal in kontrollierten Reinraumbereichen von Produktionslinien für Lebensmittel und Getränke sowie für nicht sterile und in der Endverpackung zu sterilisierende Arzneimittel.
Rechtliche Hinweise
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
  • Analysenzertifikate (COA)