Merck
1.44107
Millipore
Hycon®-Leerfolien-Kit
Empty Agar Strips, for use with RCS® High Flow Touch, suitable for air monitoring
Synonym(e):
Luftkeimindikatoren
About This Item
UNSPSC-Code:
41113035
NACRES:
NA.74
Qualitätsniveau
Form
plate
Leistungsmerkmale
individually wrapped
Verpackung
pkg of 50 units
Hersteller/Markenname
HYCON®
Anwendung(en)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Kompatibilität
for use with RCS® High Flow Touch
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Das Leerfolien-Kit enthält leere, versiegelte Teststreifen, die in einer kontrollierten Umgebung gefertigt wurden. Es ist für Anwendungen vorgesehen, für deren Anforderungen gebrauchsfertige Agarstäbchen nicht geeignet sind. Öffnen Sie die Verpackung auf 1/3 der Höhe, indem Sie die Kunststoffversiegelung an der abgerundeten Seite der Verpackung herunterziehen. Entnehmen Sie den Teststreifen aus der Verpackung. Füllen Sie den Streifen unter Beachtung aseptischer Techniken gleichmäßig mit 10 ml eines vorher aufbereiteten Agarmediums und lassen Sie es erstarren. Schieben Sie den gefüllten Streifen wieder in die Originalverpackung und schließen Sie diese bis zu seiner Verwendung mit dem beiliegenden Verschlussschieber. Die Teststreifen sind für die Verwendung mit RCS®-Luftkeimsammlern vorgesehen.
Anwendung
Agarstäbchen dienen der Überwachung von Raumluft und Druckgasen in kontrollierten Bereichen mit den RCS®-Luftkeimsammlern.
Rechtliche Hinweise
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13