Merck
1.37008
SAFC
Magnesiumchlorid Hexahydrat
crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, USP, JPC, ACS
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Magnesiumdichlorid
About This Item
Lineare Formel:
MgCl2 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
232-094-6
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
BP
JPC
Ph. Eur.
USP
Beschreibung
cryst. EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,USP,JPC,ACS
Produktlinie
EMPROVE® EXPERT
Form
crystalline
solid
pH-Wert
4.5-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
117 °C (decomposition)
Löslichkeit
468.7 g/L
Anwendung(en)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChIKey
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir unterstützen Sie mit unserem Fachwissen und unseren Fachkenntnissen in regulatorischen Angelegenheiten bei jedem Schritt der Entwicklung, Hochskalierung und Produktion.
Im Rahmen unseres EMPROVE® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung gewährleistet werden kann. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien produziert.
Anwendung
Magnesiumchlorid ist ein Mineralsalz, das für eine breite Palette von Anwendungen in der Pharma- und Lebensmittelindustrie eingesetzt wird. In pharmazeutischen Formulierungen wird es z. B. als Tonizitätsmittel verwendet und kann als Festigungsmittel und Geschmacksverstärker für Lebensmittel und Getränke dienen.
Dank seiner niedrigen Grenzwerte für mikrobielle Belastung und Endotoxine eignet sich Magnesiumchlorid-Hexahydrat krist. Emprove® Expert besonders gut für Hochrisiko-Anwendungen.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable