Merck
1.05101
SAFC
di-Kaliumhydrogenphosphat
anhydrous, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, E 340
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Kaliumphosphat, Dikaliumhydrogenphosphat, zweibasisches Kaliumphosphat, Dikaliumphosphat, Dikaliumhydrogenphosphat, Dikaliumphosphat, sek.-Kaliumphosphat
About This Item
Lineare Formel:
K2HPO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
E-Nummer:
E340
EG-Index-Nummer:
231-834-5
Agentur
BP
Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Form
solid
pH-Wert
9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Löslichkeit
1600 g/L
Dichte
2.44 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChIKey
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Es kann eine schwierige Herausforderung sein, den richtigen Hilfsstoff zu finden, der sowohl Ihre als auch die regulatorischen Anforderungen erfüllt. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung ermöglicht werden. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltenden cGMP-Richtlinien produziert.
Anwendung
di-Kaliumhydrogenphosphat wasserfrei wird typischerweise als Bestandteil von Phosphatpuffersystemen für nachgelagerte Chromatografie-Schritte bei Biomolekülen oder für die endgültige Flüssigformulierung verwendet.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable