Wichtige Dokumente
126920
Sigma-Aldrich
ALDH2-Agonist, Alda-1
The ALDH2 Agonist, Alda-1, also referenced under CAS 349438-38-6, controls the biological activity of ALDH2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
Synonym(e):
ALDH2-Agonist, Alda-1, N-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-2,6-dichlorbenzamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H11Cl2NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
324.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C15H11Cl2NO3/c16-10-2-1-3-11(17)14(10)15(19)18-7-9-4-5-12-13(6-9)21-8-20-12/h1-6H,7-8H2,(H,18,19)
InChIKey
NMKJFZCBCIUYHI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Benzamid-Verbindung, welche die Aktivität von sowohl Wildtyp-ALDH2*1 als auch der ostasiatischen E487K-Mutation ALDH2*2 von Mitochondrien-Aldehyddehydrogenase 2 (2,1-, 2,2- und 11-fache Aktivierung von 20 µg Homo-, Hetero- bzw. mutiertem Homotetramer zu 100 µmol/l) selektiv verstärkt, jedoch keine Wirkung gegenüber Alkohol-Dehydrogenase 1, zytosolischer ALDH1 oder Mitochondrien-ALDH5 zeigt. Sowohl durch PKCε-Aktivator als auch durch Ethanol vermittelter Schutz gegen ischämische Schäden an Herzgewebe korrelieren Berichten zufolge gut mit der ALDH2-Aktivierung und auch Alda-1 schützt vor ischämischen Schäden, die Rattenherzen ex vivo zugefügt wurden (26%ige bzw. 24%ige Verringerung der Infarktgröße und CPK-Freisetzung; 20 µmol/l) sowie bei betäubten lebenden Ratten in vivo (60%ige Infarktreduktion; 8,5 mg/kg).
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Chen, C.H., et al. 2008. Science321, 1493.
Rechtliche Hinweise
Zum Patent angemeldet.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3