Alle Fotos(1)
Key Documents
126579
Sigma-Aldrich
Albumin, Rinderserum, Fraktion V, geringer Fettsäuregehalt, endotoxinfrei
Synonym(e):
Albumin, Rinderserum, Fraktion V, geringer Fettsäuregehalt, endotoxinfrei
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.25
Assay
≥95% (Albumin, electrophoresis)
Form
lyophilized powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Verunreinigungen
≤0.2% fatty acids
≤2.0% Ash
≤5% moisture
≤50 EU/mg endotoxins
Farbe
pale green
Löslichkeit
aqueous buffer: 20 mg/mL
water: 20 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Albumin, Rinderserum, Fraktion V, geringer Fettsäuregehalt, endotoxinfrei wurde zur Verwendung in Zellkultursystemen und Tierperfusionsstudien entwickelt. Es hat einen pH-Wert von 7,0 (1%ige Lösung).
Rinderserumalbumin (BSA) ist ein Mitglied der Familie der Serumalbumine und enthält drei Domänen mit jeweils zwei Unterdomänen. Es ist ein nichtglykosyliertes, globuläres, α-helikales Protein mit 17 Disulfidbindungen.
Anwendung
Albumin, Rinderserum, Fraktion V, geringer Fettsäuregehalt, endotoxinfrei wurde zur Verwendung bei der Herstellung von Advanced Glycation Endproducts entwickelt. Es wird auch zum Verdünnen von Lipopolysaccharid (LPS) und Tumornekrosefaktor (TNF) sowie für die Stimulation und Fixierung von Vollblutzellen verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
Rinderserumalbumin (BSA) ist der wichtigste Bestandteil von Zellkulturmedien. Es unterstützt die Differenzierung von embryonalen Stammzellen (hESC). BSA erleichtert den Transport von Arzneimitteln, Hormonen und Fettsäuren. Es ruft eine hohe Löslichkeit hervor und eignet sich für die kosmetische und pharmazeutische Industrie. Es wird beim Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) als Blockierungsmittel verwendet.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Angaben zur Herstellung
Das Material kann bis zu 24 h benötigen, um sich vollständig zu lösen.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °C). 0,1 % NaN₃ kann als Konservierungsmittel hinzugefügt werden. Stammlösungen sind bei 4 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ravi Kumar Murumalla et al.
Lipids in health and disease, 11, 175-175 (2012-12-25)
On the basis that high fat diet induces inflammation in adipose tissue, we wanted to test the effect of dietary saturated and polysunsaturated fatty acids on human adipose tissue and adipocytes inflammation. Moreover we wanted to determine if TLR2 and
Anthony Dobi et al.
Microvascular research, 133, 104098-104098 (2020-10-20)
During diabetes mellitus, advanced glycation end-products (AGEs) are major contributors to the development of alterations in cerebral capillaries, leading to the disruption of the blood-brain barrier (BBB). Consequently, this is often associated with an amplified oxidative stress response in microvascular
Dan Ye et al.
Structure (London, England : 1993), 26(11), 1513-1521 (2018-09-18)
We introduce resonant soft X-ray scattering (RSoXS) as an approach to study the structure of proteins and other biological molecules in solution. Scattering contrast calculations suggest that RSoXS has comparable or even higher sensitivity than hard X-ray scattering because of
Xiao-Yan Zhao et al.
Nature communications, 11(1), 2992-2992 (2020-06-14)
Activated protein C (APC) is a plasma serine protease with antithrombotic and cytoprotective functions. Based on the hypothesis that specific inhibition of APC's anticoagulant but not its cytoprotective activity can be beneficial for hemophilia therapy, 2 types of inhibitory monoclonal
Kathryn J Newhall et al.
Clinical chemistry, 56(9), 1483-1491 (2010-07-29)
Biomarker assays are often conducted on whole blood samples in the course of drug development studies. Because bacterial lipopolysaccharide (LPS) (endotoxin) contamination is known to cause spontaneous cytokine production by monocytes, contamination of blood collection tubes may interfere with biomarker