125152
Fractogel® EMD DMAE (M)
RoboColumn Fractogel® DMAE (M), volume 0.6 mL, prepacked column
Synonym(e):
RoboColumn Fractogel® DMAE (M) 0.6ml
About This Item
Empfohlene Produkte
ligand
diethyl-(2-hydroxypropyl)aminoethyl
Qualitätsniveau
Materialien
polypropylene housing
Produktlinie
Fractogel®
Form
prepacked column
Parameter
≤8 bar pressure
~170 cm/hr max. flow rate
Säule ID × L
5 mm × 30 mm
Volumen
0.6 mL
Aktive Matrixgruppe
Methacrylate
Mittlere Partikelgröße
40-90 μm
Kapazität
~100 mg, BSA binding capacity
Anwendung(en)
gene therapy
recombinant protein
vaccine development
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
no temp limit