1.16881
Fractogel® EMD TMAE (M)
Synonym(e):
Fractogel® EMD TMAE (M), Biochromatographie, Fractogel® Ionenaustauscher, Ionenaustauscher für LC (Fractogel® TSK/EMD)
About This Item
Empfohlene Produkte
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
Qualitätsniveau
Beschreibung
strong anion exchanger, suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (40-90 µm)
Sterilität
sterile (Caustic Stable)
Produktlinie
Fractogel®
Form
resin
Parameter
240 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
Aktive Matrixgruppe
methacrylate
Mittlere Partikelgröße
40-90 μm
Kapazität
100 mg binding capacity (BSA/mg of resin)
Übergangstemp.
flash point 35 °C (calculated)
Dichte
1.430 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
1000 kg/m3
Anwendung(en)
gene therapy
mAb
recombinant protein
Trenntechnik
anion exchange
strong anion exchange
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Hohe Proteinladebedingungen, die zu einer guten Selektivität und Auflösung mithilfe der Tentakel-Technologie führen
- Hervorragende Bindung an große Viren bei erhöhter Beladung
- Homogene Bindung mit hoher Selektivität und Reinheit
- Niedrigere Betriebskosten und geringerer Harzverbrauch aufgrund beständiger Haltbarkeit – ermöglicht mehrere Zyklen der Säulenregenerierung und -desinfektion
- Kompatibel mit einer Lagerungslösung aus 2,5 % (v/v) wässrigem Benzylalkohol mit 150 mM NaCl
Verpackung
- 1.16881.0100: Fractogel® EMD TMAE (M) Harz 100 mL
- 1.16881.0010: Fractogel® EMD TMAE (M) Harz 10 mL
- 1.16881.0500: Fractogel® EMD TMAE (M) Harz 500 mL
- 1.16881.0050: Fractogel® EMD TMAE (M) Harz 50 mL
Hinweis zur Analyse
Mikroskopische Beurteilung: Einheitliche kugelförmige Partikel, keine Agglomerate, keine Feinanteile
Auswaschbare Anteile (Wasser): ≤ 0,03 %
Cer: ≤ 1 µg/g
Druckabfall (Säule: ID=1,6 cm, L=10 cm bei 5 ml/min): ≤ 1,0 bar
Korngröße (d10): 37 - 45 µm
Korngröße (d50): 48 - 60 µm
Korngröße (d90): 63 - 77 µm
Koloniebildende Einheiten (TAMC + TYMC): ≤ 100 KBE/ml
Endotoxine: ≤ 1,00 EU/ml
Proteinbindungskapazität (Rinderserumalbumin): 80 - 120 mg/ml
Funktionstest (b:a): ≤ 0,25
Funktionstest: Trennung von Conalbumin und Humanserumalbumin
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
95.0 °F
Flammpunkt (°C)
35 °C