Merck
12-338
Sigma-Aldrich
Wortmannin, (PI3-Kinaseinhibitor)
The Wortmannin, (PI3 Kinase inhibitor) controls the biological activity of PI3 Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
Wortmannin, ein Pilzmetabolit, ist ein zellpermeabler, irreversibler Inhibitor von Phosphatidylinositol-3-Kinase (PI3-Kinase) mit einem IC50 von 5 nmol/l. Er blockiert die katalytische Aktivität von PI3-Kinase, ohne die vorgelagerten Signalisierungsereignisse wie die Insulinrezeptor-Tyrosinkinase-Aktivität zu beeinträchtigen. Wortmannin hemmt außerdem die Aktivitäten der Myosin-Leichtkette-Kinase und PI4-Kinase mit Konzentrationen, die hundertfach höher sind als jene, die für die Hemmung der PI3-Kinase erforderlich sind.
Biochem./physiol. Wirkung
Inhibitortyp: Kinase
Ziel-Unterfamilie: PI3K/PI4K
Zielprotein: PI3Kγ
Qualität
Regelmäßig mittels Kinase-Assay beurteilt.
Reinheit: ≥95 % durch HPLC.
Summenformel: C23H24O8
Molekülmasse: 428,4
Physikalische Form
1 mg lyophilisiertes Pulver, unter inertem Gas verpackt. Weißes bis weißliches Pulver.
Lagerung und Haltbarkeit
Vor Licht schützen. Bei -20 ° C wie geliefert 2 Jahre haltbar. Nach der Rekonstitution aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. DMSO/Ethanol-Stammlösungen sind bei -20 °C 1–3 Monate haltbar.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
M J Cross et al.
The Journal of biological chemistry, 270(43), 25352-25355 (1995-10-27)
Wortmannin and its structural analogue demethoxyviridin (DMV) have been reported to be specific inhibitors of phosphatidylinositol 3-kinase activity. Here we report that these compounds are not as selective as assumed and demonstrate inhibition of bombesin-stimulated phospholipase A2 activity by both
Platelet-derived growth factor-induced phosphatidylinositol 3-kinase activation mediates actin rearrangements in fibroblasts.
Wymann, M and Arcaro, A
The Biochemical Journal, 298 Pt 3, 517-520 (1994)
Wortmannin inhibits mitogen-activated protein kinase activation induced by platelet-activating factor in guinea pig neutrophils.
Ferby, I M, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 269, 30485-30488 (1994)
Essential role of phosphatidylinositol 3-kinase in insulin-induced glucose transport and antilipolysis in rat adipocytes. Studies with a selective inhibitor wortmannin
Okada, T, et al
The Journal of Biological Chemistry, 269, 3568-3573 (1994)
Wortmannin, a specific inhibitor of phosphatidylinositol-3 kinase, blocks osteoclastic bone resorption.
Nakamura, I, et al.
Febs Letters, 361, 79-84 (1995)