Wichtige Dokumente
12-302
Sigma-Aldrich
Durch EGF stimuliertes A431-Zelllysat
Human
About This Item
UNSPSC-Code:
41105330
eCl@ss:
32011807
NACRES:
NA.41
product name
Durch EGF stimuliertes A431-Zelllysat,
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
western blot: suitable
Versandbedingung
dry ice
Beschreibung der Zelllinie
A431
Qualität
Regelmäßig als Positivkontrolle für viele Upstate-Antikörper beurteilt.
Physikalische Form
Modifizierter RIPA-Puffer (50 mol/l Tris-HCl, pH-Wert 7,4, 1 % NP40, 0,25 % Natriumdesoxycholat, 150 mmol/l NaCl, 1 mmol/l EDTA, 1 mmol/l PMSF, 1 mg/ml Aprotinin, 1 mg/ml Leupeptin, 1 mg/ml Pepstatin, 1 mmol/l Na3VO4, 1 mmol/l NaF) und verdünnt mit nichtreduzierendem Probenpuffer (31 mmol/l Tris-HCl, pH-Wert 6,8, 5 % Glycerin, 1 % SDS, 0,002 % Bromphenolblau).
Lagerung und Haltbarkeit
6 Monate bei -20 °C
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Svetoslava S Kerpedjieva et al.
Stem cells and development, 21(13), 2541-2551 (2012-02-10)
Cell therapy with adult bone marrow multipotential stromal cells/mesenchymal stem cells (MSCs) presents a promising approach to promote wound healing and tissue regeneration. The strong paracrine capability of various growth factors and cytokines is a key mechanism of MSC-mediated wound
Srinivasan Shanmugarajan et al.
Endocrinology, 151(9), 4389-4399 (2010-07-09)
Osteoclast inhibitory peptide-1 (OIP) is an autocrine/paracrine inhibitor of osteoclast differentiation, and mice that overexpress OIP-1 in osteoclast lineage cells develop an osteopetrosis bone phenotype. In this study, we show that OIP-1 binding to the Fc gamma receptor IIB (Fc
Endrit Elbasani et al.
Journal of virology, 94(13) (2020-04-17)
The anaphase-promoting complex, or cyclosome (APC/C), is a large E3 ubiquitin ligase composed of 14 subunits. The activity of APC/C oscillates during the cell cycle to ensure a timely transition through each phase by promoting the degradation of important cell
Narendra Padhan et al.
BMC cancer, 16(1), 683-683 (2016-08-27)
The progression of colorectal cancer (CRC) involves recurrent amplifications/mutations in the epidermal growth factor receptor (EGFR) and downstream signal transducers of the Ras pathway, KRAS and BRAF. Whether genetic events predicted to result in increased and constitutive signaling indeed lead