Wichtige Dokumente
12-301
Sigma-Aldrich
Nichtstimuliertes A431-Zelllysat
About This Item
UNSPSC-Code:
41105330
eCl@ss:
32011807
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
western blot: suitable
Versandbedingung
dry ice
Beschreibung der Zelllinie
A431
Qualität
Regelmäßig als Positivkontrolle für verschiedene Upstate-Antikörper beurteilt.
Physikalische Form
Modifizierter RIPA-Puffer (50 mol/l Tris-HCl, pH-Wert 7,4, 1 % NP40, 0,25 % Natriumdesoxycholat, 150 mmol/l NaCl, 1 mmol/l EDTA, 1 mmol/l PMSF, jeweils 1 μg/ml von Aprotinin, Leupeptin, Pepstatin, 1 mmol/l Na3VO4, 1 mmol/l NaF) und verdünnt mit nichtreduzierendem Probenpuffer (31 mmol/l Tris-HCl, pH-Wert 6,8, 5 % Glycerin, 1 % SDS, 0,002 % Bromphenolblau).
Lagerung und Haltbarkeit
1 Jahr bei -20 °C
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
D J Flint et al.
Journal of molecular endocrinology, 36(3), 435-448 (2006-05-25)
Insulin-like growth factor-binding protein 5 (IGFBP-5) mediates involution of the mammary gland. The decrease in DNA content and mammary gland weight which accompanies involution was inhibited by prolactin (PRL) in wild-type but not transgenic mice expressing IGFBP-5. Phospho-STAT5 protein levels
Norikazu Yabuta et al.
Scientific reports, 8(1), 4892-4892 (2018-03-22)
p63, a transcriptional factor that belongs to the p53 family, regulates epidermal differentiation, stemness, cell death, tumorigenesis, metastasis, and senescence. However, its molecular mechanism remains elusive. We report here that TAp63 phosphorylated at T46/T281 specifically upregulates the late cornified envelope
Johannes Witt et al.
BMC systems biology, 3, 71-71 (2009-07-18)
Biological effects of nuclear factor-kappaB (NF kappaB) can differ tremendously depending on the cellular context. For example, NF kappaB induced by interleukin-1 (IL-1) is converted from an inhibitor of death receptor induced apoptosis into a promoter of ultraviolet-B radiation (UVB)-induced
Yu Shi et al.
Molecular and cellular biology, 23(21), 7732-7741 (2003-10-16)
MK5 (mitogen-activated protein kinase [MAPK]-activated protein kinase 5), also designated PRAK (p38-regulated and -activated kinase), was deleted from mice by homologous recombination. Although no MK5 full-length protein and kinase activity was detected in the MK5 knockout mice, the animals were
Xiaogang Jiang et al.
Aging cell, 2(1), 47-57 (2003-07-29)
The Shc family of proteins participates in mitogenic and survival signalling through binding to receptor tyrosine kinases. We report here on the expression of Shc in forebrain, spinal cord and hind limb muscles from 30-month-old rats with different degrees of