Wichtige Dokumente
1.19238
Supelco
Kaliumhexachloroplatinat(IV)
99+
Synonym(e):
Kaliumhexachloroplatinat(IV)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Cl6K2Pt
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
485.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
240-979-3
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Assay
99.0-101.0% (calculated of Pt)
Form
solid
Wirksamkeit
195 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
250 °C (decomposes)
Löslichkeit
50 g/L
Dichte
3.48 g/cm3 at 20 °C
Kationenspuren
Al: ≤10 ppm
Ca: ≤50 ppm
Cd: ≤10 ppm
Co: ≤10 ppm
Cr: ≤10 ppm
Cu: ≤50 ppm
Fe: ≤50 ppm
Hg: ≤100 ppm
Ir: ≤100 ppm
Mg: ≤50 ppm
Mn: ≤10 ppm
Ni: ≤10 ppm
Os: ≤100 ppm
Pb: ≤50 ppm
Pd: ≤100 ppm
Pt: ≤39.7-40.5%
Rh: ≤100 ppm
Ru: ≤100 ppm
Zn: ≤10 ppm
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
Cl[Pt-2](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl.[K+].[K+]
InChI
1S/6Cl.2K.Pt/q;;;;;;2*+1;-2
InChIKey
AEOPYHADKIPPRD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Ex Vivo Electrochemical Monitoring of Cholinergic Signaling in the Mouse Colon Using an Enzyme-Based Biosensor.: In dieser Studie werden elektrochemische Methoden zur Überwachung der Neurotransmitteraktivität eingesetzt. Dabei wird die Anwendung von Kaliumhexachlorplatinat(IV) bei der Herstellung von Biosensoren für die neurowissenschaftliche Forschung demonstriert (Henderson S et al., 2023).
  • Electroless deposition of platinum nanoparticles in room-temperature ionic liquids.: Dieser Artikel untersucht den stromlosen Abscheidungsprozess von Platin-Nanopartikeln, wobei Kaliumhexachlorplatinat(IV) als Vorstufe verwendet wird, und hebt dessen Rolle in der innovativen Materialwissenschaft im Rahmen der analytischen Chemie hervor (Zhang D et al., 2013).
  • Surface modified bacterial biosorbent with poly(allylamine hydrochloride): Development using response surface methodology and use for recovery of hexachloroplatinate(IV) from aqueous solution.: Diese Forschungsarbeit demonstriert die Entwicklung eines modifizierten bakteriellen Biosorbens zur Rückgewinnung von Hexachlorplatinat(IV) und stellt einen neuartigen Ansatz in der Umweltchemie und Analysetechnik vor (Mao J et al., 2010).
Hinweis zur Analyse
Identität (Elementaranalyse): entspricht
Assay (berechnet auf Pt): 99,0–101,0 %
Pt (Platin): 39,7–40,5 %
Al (Aluminium): ≤ 10 ppm
Ca (Calcium): ≤ 50 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 10 ppm
Co (Cobalt): ≤ 10 ppm
Cr (Chrom): ≤ 10 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 50 ppm
Fe (Eisen): ≤ 50 ppm
Hg (Quecksilber): ≤ 100 ppm
Ir (Iridium): ≤ 100 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 50 ppm
Mn (Mangan): ≤ 10 ppm
Ni (Nickel): ≤ 10 ppm
Os (Osmium): ≤ 100 ppm
Pb (Blei): ≤ 50 ppm
Pd (Palladium): ≤ 100 ppm
Rh (Rhodium): ≤ 100 ppm
Ru (Ruthenium): ≤ 100 ppm
Zn (Zink): ≤ 10 ppm
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash