Merck
1.16886
Millipore
Fractogel® EMD COO⁻ (M)
Synonym(e):
Fractogel® EMD COO- (M)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
ligand
carboxymethyl
Qualitätsniveau
Beschreibung
weak cation exchanger, suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (40-90 µm)
Sterilität
sterile (Caustic Stable)
Produktlinie
Fractogel®
Form
resin
spezifische(r) Analyt(en)
MAbs
Parameter
300 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
Aktive Matrixgruppe
methacrylate
Mittlere Partikelgröße
40-90 μm
Kapazität
100 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin)
Übergangstemp.
flash point 35 °C (calculated)
Dichte
1.43 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
recombinant protein
vaccine development
Trenntechnik
cation exchange
weak cation exchange
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Das schwache Kationenaustauscherharz Fractogel® mit Tentakel-Technologie eignet sich hervorragend für das Entfernen schwieriger Aggregate.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Fractogel® EMD COO- (M) bietet Anwendern folgende Vorteile:
  • Gute Auflösung zwischen Monomeren und Aggregaten
  • Effizientes Entfernen von Aggregaten und HCP bei hoher Ausbeute
  • Kompatibel mit einer Lagerungslösung aus 2,5 % (v/v) wässrigem Benzylalkohol mit 150 mM NaC
Aufgrund des Titrationsverhaltens kann die Ionenaustauschkapazität von pH 6 bis 12 genutzt werden. Die Trennung von Proteinen beruht auf reversiblen elektrostatischen Wechselwirkungen zwischen den negativ geladenen Bereichen der Oberfläche der Proteine und dem Träger. Die Proteine werden im Fractogel® EMD COO- (M) effizient festgehalten, wenn der pH-Wert des Puffers etwa 1 Einheit unterhalb ihres isoelektrischen Punkts (pI) liegt.
Die Stärke der Bindung ist abhängig von:
  • dem Puffersystem
  • dem pH-Wert des Puffers, da dieser die Oberflächenladung des Proteins bestimmt
  • dem Ionisationsgrad der funktionellen Gruppen des Austauschers
  • der Konzentration der Gegenionen
  • der Ladungsdichte des Trägers (Proteinbindungskapazität)
Verpackung
  • 1.16886.0100: Fractogel® EMD COO- (M) Harz 100 mL
  • 1.16886.0010: Fractogel® EMD COO- (M) Harz 10 mL
  • 1.16886.0500: Fractogel® EMD COO- (M) Harz 500 mL
  • 1.16886.5000: Fractogel® EMD COO- (M) Harz 5 L
Plastikflasche
Hinweis zur Analyse
Aussehen: Milchig trübe Suspension, frei von Verunreinigungen (Fremdpartikeln)
Mikroskopische Beurteilung: Einheitliche kugelförmige Partikel, keine Agglomerate, keine Feinanteile
Auswaschbare Anteile (Wasser): ≤ 0,05 %
Cer: ≤ 10 µg/g
Druckabfall (Säule: ID=1,6 cm, L=10 cm bei 5 ml/min): ≤ 1,0 bar
Korngröße (d10): 37 - 45 µm
Korngröße (d50): 48 - 60 µm
Korngröße (d90): 63 - 77 µm
Koloniebildende Einheiten (TAMC + TYMC): ≤ 100 KBE/ml
Endotoxine: ≤ 1,00 EU/ml
Proteinbindungskapazität (Lysozym): 80 - 120 mg/ml
Funktionstest (b:a): ≤ 0,30
Funktionstest (c:d): ≤ 0,70
Funktionstest: Trennung von Chymotrypsinogen A, Cytochrom C und Lysozym
Rechtliche Hinweise
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
95.0 °F
Flammpunkt (°C)
35 °C