Merck
1.16731
Supelco
Peroxide Test Strips, reflectometric
100-1000 mg/L (H₂O₂), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Synonym(e):
Peroxide chemical test strips, Peroxide test strip for instrument reader
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Produktbezeichnung
Peroxide Test, reflectometric, 100-1000 mg/L (H2O2), Reflectoquant®
Beschreibung
quantitative
Qualitätsniveau
Produktlinie
Reflectoquant®
spezifische(r) Analyt(en)
hydrogen peroxide
Eignung der Reaktion
reaction type: enzymatic reaction
reagent type: oxidant
Messbereich
100-1000 mg/L (H2O2)
Kompatibilität
RQflex® 20
Nachweisverfahren
reflectometric
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Der Test eignet sich für die Bestimmung von anorganischen Peroxiden in wässrigen Lösungen. Darüber hinaus kann der Test auch in Desinfektions- und Spüllösungen (z. B. in der Lebensmitteltechnologie, in Wäschereien) und in Schwimmbadwasser verwendet werden.
Method: reflectometric with test strips 100 - 1000 mg/l H₂O₂ Reflectoquant®
Anwendung
  • Food Quality Control: In the food industry, peroxide tests are used to determine the peroxide value in vegetable oils and other edible fats. This application is crucial for assessing the freshness and shelf life of food products. A recent study demonstrated the use of paper-based analytical devices for the colorimetric determination of peroxide values in vegetable oils, highlighting the simplicity and effectiveness of this method for routine food quality testing (Ghohestani et al., Food Chemistry, 2023).
Hinweis zur Analyse
Funktionskontrolle: entspricht
Gehalt
- Standard 1:
175 - 225 mg/l
- Standard 2: 450 - 550 mg/l
- Standard 3: 720 - 880 mg/l
Rechtliche Hinweise
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1