Merck
1.16052
Supelco
Superspher® 60 RP-8 endcapped (4 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Synonym(e):
TM=[„Superspher“] C8 TM=[„LICHROCART“] Kartusche für HPLC
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
Superspher® 60 RP-8 LiChroCART 125-4, suitable for HPLC
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L7
Produktlinie
Superspher®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Parameter
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Säule L × ID
12.5 cm × 4 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C8 bonding phase
Partikelgröße
4 μm
Porengröße
60 Å pore size
operating pH range
2-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
HPLC-Kartusche
Superspher® RP-8 ist ein zuverlässiger und vielseitiger, traditionell hergestellter, sphärischer Kieselgelträger mit C-8-Umkehrphaseneigenschaften. Er eignet sich besonders gut für die Trennung von neutralen, sauren und schwach basischen Verbindungen. Dieser leistungsstarke Siliciumdioxidträger mit einer Teilchengröße von 4 µm erzeugt ein ausgezeichnetes Druck-/Trennleistungsverhältnis. Dieses Sorbens befindet sich in einer LiChroCART 125-4-HPLC-Kartusche. Der Anschluss an das HPLC-System erfolgt über den manu-CART NT-Kartuschenhalter (1.51486).
Hinweis zur Analyse
Druck: ≤ 80 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Anthracen): ≥ 100.000
Symmetrie (Anthracen): 0,8 – 1,4
Kapazitätsfaktor (Anthracen): ≥ 3,5
Rechtliche Hinweise
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Superspher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany