50245-U
Superspher® (4 μm) HPLC Column
phase C18 (octadecyl), 4 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Superspher® HPLC Column, phase C18 (octadecyl), 4 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Superspher®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Hersteller/Markenname
Superspher®
Verpackung
1 ea of
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 4 mm
Oberflächenbereich
350 m2/g
Matrix
octadecyl
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
4 μm
Porengröße
100 Å
Betriebs-pH-Wert
2-7.5
Trenntechnik
reversed phase
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)