Merck
1.15440
Supelco
Isooctan
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Synonym(e):
2,2,4-Trimethylpentan, 2,2,4-Trimethylpentan, Isobutyltrimethylmethan, iso-Octan, Isooctan
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.23
Beilstein:
1696876
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
208-759-1
NACRES:
NA.03
Dampfdichte
3.9 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
41 mmHg ( 21 °C)
Produktlinie
SupraSolv®
Assay
≥99.8% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
745 °F
Wirksamkeit
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
6 %
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.391 (lit.)
pH-Wert
7
bp
98-99 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−107 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point -12 °C
Löslichkeit
0.56 mg/L
Dichte
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
InChIKey
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
SupraSolv® ECD und FID wurden speziell für die Gaschromatografie in Kombination mit Elektroneneinfangdetektoren (ECD) und Flammenionisationsdetektoren (FID) entwickelt. SupraSolv®-Lösungsmittel bieten das größte spezifizierte Retentionszeitfenster, eine klare Basislinie und ein minimales Signal-Rausch-Verhältnis. Dadurch sind zuverlässige und reproduzierbare Analyseergebnisse möglich.
Anwendung
Ideal für GC-Anwendungen, einschließlich den sensitiven Nachweis in Rückständen und bei der Umweltanalyse.
Das Produkt wurde zum Gebrauch als Lösungsmittel bei der Analyse von Folgendem beschrieben:
  • kommerzielle technische Mischungen (Aroclor) und in Umgebungsproben für polychlorierte Dibenzo-p-dioxine (PCDD), polychlorierte Dibenzofurane (PCDF) und polychlorierte Biphenyle (PCB) durch an einen Elektroneneinfangdetektor gekoppelte hochauflösende Gaschromatografie (HRGC-ECD)
  • Abwasser- und Bodenproben für PCB-Kongenere mittels HRGC-ECD oder HRGC in Kombination mit hochauflösender Massenspektrometrie (HRMS)
Spezifikationen
Sättigungskonzentration in der Luft: 239 g/m3 (20 °C)
Sonstige Hinweise
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Rechtliche Hinweise
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
10.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-12 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Separation of non-ortho polychlorinated biphenyl congeners on pre-packed carbon tubes. Application to analysis in sewage sludge and soil samples
Molina L, et al.
Chemosphere, 40(9-11), 921-927 (2000)
Fractionation of polychlorinated dibenzo-p-dioxins, polychlorinated dibenzofurans and planar polychlorinated biphenyls by high performance liquid chromatography on a pyrenyl-silica column
Martinez-Cored M, et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 364(6), 576-583 (1999)