Merck
1.13358
Supelco
Acetonitril
≥99.8% (GC), for preparative HPLC, for preparative liquid chromatography, for chromatography, Prepsolv
Synonym(e):
ACN, Cyanomethan, Ethylnitril, Methylcyanid
About This Item
Lineare Formel:
CH3CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
41.05
Beilstein:
741857
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
200-835-2
NACRES:
NB.21
product name
Acetonitril, for preparative chromatography Prepsolv
Qualität
for chromatography
for preparative HPLC
for preparative liquid chromatography
Qualitätsniveau
Dampfdichte
1.41 (vs air)
Dampfdruck
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Produktlinie
Prepsolv
Assay
≥99.8% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
524 °C
973 °F
Expl.-Gr.
16 %
Verunreinigungen
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.05% Water
Abdampfrückstand
≤1.0 mg/L
Durchlässigkeit
220 nm, ≥90%
240 nm, ≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−45 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 2 °C
Dichte
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
food and beverages
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChIKey
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Die Prepsolv Lösungsmittel sind speziell auf die Anforderungen der präparativen HPLC zugeschnitten, um die Hochskalierung vom analytischen in den präparativen Maßstab zu erleichtern. Mit ihrem extrem niedrigen Abdampfrückstand (<1 mg/l) und geringen Wassergehalt gewährleisten sie einen optimalen Schutz für Säulen.
Anwendung
  • Pharmacokinetic and oral bioavailability study of schaftoside in rats: Diese Studie beschreibt die Verwendung von Acetonitril für chromatographische Methoden der Pharmakokinetik- und Bioverfügbarkeitsanalyse von Schaftosid und liefert wichtige Erkenntnisse über sein metabolisches Profil, die für die Arzneimittelentwicklung und klinische Studien unerlässlich sind (Lin et al., 2024).
  • Quantification of mangiferin in streptozotocin-induced diabetic rat plasma using UPLC-MS/MS: Pharmacokinetic assessment of Gentiana rhodantha extract after oral administration: Diese Studie demonstriert den Nutzen von Acetonitril in der Flüssigchromatographie mit Massenspektrometrie-Kopplung als eine zuverlässige Methode zur Quantifizierung natürlicher Verbindungen in biologischen Matrizen, die für therapeutische Beurteilungen von entscheidender Bedeutung ist (Zhao und Wu Li, 2024).
  • Lewis base adducts of NpCl(4): Diese Studie untersucht die Koordinationschemie von Neptunium(IV)-chlorid mit Lewis-Basen in Acetonitril und erweitert unser Verständnis der Actinid-Chemie und ihrer möglichen Anwendungen in den Bereichen Behandlung radioaktiver Abfälle und Technologien zur Wiederaufbereitung von Atommüll (Lopez et al., 2024).
  • Coordinating nature of M(6)L(12) double-stranded macrocycles: co-ligand competition of perchlorate, water, and acetonitrile depending on metal(II) ions: Diese Studie untersucht die kompetitive Bindung von Co-Liganden in Acetonitril-Lösungen und liefert wertvolle Einblicke in die supramolekulare Chemie makrozyklischer Verbindungen, die von entscheidender Bedeutung für die Konzeption molekularer Sensoren und Katalysatoren ist (An et al., 2024).
  • Pharmacokinetic Properties of Baitouweng Decoction in Bama Miniature Pigs: Implications for Clinical Application in Humans: In dieser Studie wird Acetonitril für die Präparation und Analyse von Komponenten der Traditionellen Chinesischen Medizin verwendet. Die Pharmakokinetik von Baitouweng-Dekokten wird beurteilt, um zu ermitteln, wie die Anwendung dieses traditionellen Heilmittels in die moderne klinische Praxis übertragen werden kann (Xu et al., 2024).
Angaben zur Herstellung
Das Produkt wurde durch einen 0,2-μm-Filter filtriert
Hinweis zur Analyse
Reinheit (GC): ≥ 99,8 %
Identität (IR): entspricht
Abdampfrückstand: ≤ 1,0 mg/l
Wasser: ≤ 0,05 %
Acidität: ≤ 0,0005 meq/g
Alkalität: ≤ 0,0002 meq/g
Durchlässigkeit (bei 220 nm): ≥ 90 %
Durchlässigkeit (ab 240 nm): ≥ 98 %
Filtriert durch 0,2-µm-Filter
Rechtliche Hinweise
PREPSOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2.0 °C - closed cup