Merck
1.12936
Supelco
Oxidierendes Zersetzungsreagens
for compounds containing P and N
About This Item
UNSPSC-Code:
12352402
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Form
solid
pH-Wert
11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Schüttdichte
800‑900 kg/m3
Lagertemp.
15-25°C
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable