1.12171
Gallium(III) nitrate hydrate 98+
Gallium(III) nitrate hydrate 98+. CAS 69365-72-6, pH 2 (50 g/l, H₂O, 20 °C).
Synonym(e):
Gallium(III) nitrate hydrate 98+
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
solid
pH-Wert
2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
65 °C
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
[Ga](O[N+](=O)[O-])(O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-].O
InChI
1S/Ga.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
InChIKey
YVFORYDECCQDAW-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Ga (Gallium): 15.0 - 25.0 %
Identität (ICP-OES): entspricht
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable