Alle Fotos(1)
Key Documents
1.11962
Supelco
Azomethin H
GR for analysis (reagent for the determination of boron)
Synonym(e):
Azomethin H
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H12NNaO8S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
445.40
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
227-698-1
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Form
solid
Schüttdichte
500 kg/m3
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C17H13NO8S2.Na.H2O/c19-15-4-2-1-3-10(15)9-18-14-7-12(27(21,22)23)5-11-6-13(28(24,25)26)8-16(20)17(11)14;;/h1-9,18,20H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;1H2/q;+1;/p-1/b10-9+;;
InChIKey
BEDIAJJRAYEWBI-TTWKNDKESA-M
Anwendung
  • Ethanol and Higher Alcohols′ Production in Fungal and Bacterial Laboratory Cultures and Significance for Forensic Samples: In dieser Studie wird die mikrobielle Produktion von Ethanol und höheren Alkoholen, einschließlich 1-Propanol, untersucht und ihre Rolle in der Forensik bei der Identifizierung postmortaler biochemischer Veränderungen hervorgehoben (Boumba et al., 2024).
  • Excess Enthalpies Analysis of Biofuel Components: Sunflower Oil-Alcohols Systems: Diese Studie liefert eine thermodynamische Analyse von Biokraftstoffmischungen mit 1-Propanol zur Optimierung des Energiegehalts und der Stabilität von erneuerbaren Energiequellen.(Golikova et al., 2024).
Hinweis zur Analyse
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Spez. Absorptionsgrad A 1 %/1 cm (236 nm; 0,05 %; 1 cm; Pufferlösung pH-Wert 5,1): ≥ 1200
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 2,0 %
Eignung für die Photometrie (Bestimmung von Bor): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable