1.11584
Natronlauge
c(NaOH) = 4 mol/l (4 N), ready-to-use volumetric solution for titration, Titriplex®
Synonym(e):
Natriumhydroxid -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Natronlauge, c(NaOH) = 4 mol/l (4 N), Titripur®
Dampfdruck
3 mmHg ( 37 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
Titripur®
Form
liquid
Qualität
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
Eignung der Reaktion
reaction type: Acid-base reactions
Konzentration
4 M
Methode(n)
titration: suitable
pH-Wert
14 (20 °C in H2O)
Dichte
1.15 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Analytical Applications of a Liquid Anion-Exchanger for the Separation of Uranium(IV) in Malonate Solution: In dieser Studie wird die Verwendung von Natriumhydroxidlösung für die Herstellung eines flüssigen Anionenaustauschers untersucht. Die Lösung erleichtert die Abscheidung von Uran(IV) in Malonatlösung, was eine wichtige Anwendung in der analytischen Chemie bei der Verarbeitung von Kernmaterial darstellt (Dalvi und Khopkar, 1978).
- Environmental Sustainability and Physicochemical Property Screening of Chitin and Chitin-Glucan from 22 Fungal Specie.: Natriumhydroxidlösung wird bei der Extraktion und Verarbeitung von Chitin und Chitin-Glucan aus Pilzarten verwendet. In der Studie werden die Umweltverträglichkeit und die physikochemischen Eigenschaften dieser Biopolymere untersucht (Grifoll et al., 2024).
- Rapid Determination of Total Flavonoid Content, Xanthine Oxidase Inhibitory Activities, and Antioxidant Activity in Prunus mume by Near-Infrared Spectroscopy: Die Verwendung von Natriumhydroxidlösung bei der Probenvorbereitung zur schnellen Bestimmung des Flavonoidgehalts und der enzymatischen Aktivität mittels Nahinfrarotspektroskopie unterstreicht ihre Rolle bei der Verbesserung analytischer Techniken (Hao et al., 2024).
- Application of Near-Infrared Spectroscopy for Screening of Chlorothiazide Sodium Vials: In dieser Forschungsarbeit wird Natriumhydroxidlösung bei der Vorbereitung von Proben für die Nahinfrarotspektroskopie zur Überprüfung von Arzneimittelampullen verwendet und deren Anwendung zur Qualitätskontrolle aufgezeigt (Isaacs et al., 2024).
- Preparation and Characterization of Hybrid Polypyrrole Nanoparticles as a Conducting Polymer with Controllable Size: Unter Verwendung von Natriumhydroxidlösung bei der Synthese von Polypyrrol-Nanopartikeln werden deren elektrische Eigenschaften und potenzielle Anwendungen in elektronischen Geräten beschrieben (Mahmood et al., 2024).
Leistungsmerkmale und Vorteile
Diese volumetrische Lösung wird von unserem Kalibrierlabor D-K-15185-01-00 kalibriert, das gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) für die Analyse von Stoffmengenkonzentrationen in volumetrischen Lösungen akkreditiert ist. Das Akkreditierungszertifikat finden Sie unter www.sigmalaldrich.com/ISO17025.
Hinweis zur Analyse
Stoffmengenkonzentration3,980–4,020 mol/l
Messunsicherheit ± 0,012 mol/L
Rückführbar auf NIST SRM
Die Konzentration wird durch volumetrische Titration bestimmt und entspricht 20 °C.
Die Stoffmengenkonzentration dieser volumetrischen Lösung ist rückführbar auf ein Primärstandard-Referenzmaterial (SRM) des National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 84 Kaliumhydrogenphthalat) anhand des volumetrischen Standards Kaliumhydrogenphthalat (Bestell-Nr. 1.02400), ein zertifiziertes Referenzmaterial gemäß ISO 17034, das im akkreditierten Kalibrierlabor der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 gemessen wird. Die Unsicherheit wird als erweiterte Messunsicherheit mit einem Überdeckungsfaktor k = 2 ausgedrückt und deckt ein Konfidenzniveau von 95 % ab.
Hinweis: Der Titer ist ein Korrekturfaktor zur Korrektur von Variationen der volumetrischen Lösung, der Titrationsgeräte, der Temperatur und anderer Laborbedingungen. Um korrekte Titrationsergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, einen Titer mit laboreigenen Geräten und unter laborspezifischen Bedingungen direkt nach dem Öffnen einer neuen Flasche und in regelmäßigen Abständen zu bestimmen.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable