1.10859
Tryptone water
suitable for microbiology
Empfohlene Produkte
Form
medium granules (dehydrated (DCM))
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
GranuCult®
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
Escherichia coli
Allgemeine Beschreibung
for microbiology
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): gelblich
pH-Wert (25 °C): 7.1 - 7.5
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): gut bis sehr gut
Wachstum (Proteus hauseri ATCC 13315): mäßig bis gut
Wachstum (Morganella morganii ATCC 25830 (WDCM 00112)): mäßig bis gut
Wachstum (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): gut bis sehr gut
Wachstum (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): mäßig bis sehr gut
Wachstum (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): mäßig bis gut
Indolbildung (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Indolbildung (Proteus hauseri ATCC 13315): +
Indolbildung (Morganella morganii ATCC 25830 (WDCM 00112)): +
Indolbildung (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): -
Indolbildung (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): -
Indolbildung (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): -
Bebrütung: 24 Std.; 35 °C; aerob.
Aussehen (Farbe): gelblich
pH-Wert (25 °C): 7.1 - 7.5
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): gut bis sehr gut
Wachstum (Proteus hauseri ATCC 13315): mäßig bis gut
Wachstum (Morganella morganii ATCC 25830 (WDCM 00112)): mäßig bis gut
Wachstum (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): gut bis sehr gut
Wachstum (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): mäßig bis sehr gut
Wachstum (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): mäßig bis gut
Indolbildung (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Indolbildung (Proteus hauseri ATCC 13315): +
Indolbildung (Morganella morganii ATCC 25830 (WDCM 00112)): +
Indolbildung (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): -
Indolbildung (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): -
Indolbildung (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): -
Bebrütung: 24 Std.; 35 °C; aerob.
Fußnote
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1