Direkt zum Inhalt
1.10841
p-Toluidin
GR for analysis
Synonym(e):
4-Aminotoluol, 4-Methylanilin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3C6H4NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
107.15
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
203-403-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
471281
Assay:
≥99.0% (GC)
Bp:
200  °C/1,013 hPa, 200 °C (lit.)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
3.9 (vs air)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
899 °F
potency
336 mg/kg LD50, oral (Rat), 890 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
6.6 %
dilution
(for analytical testing)
bp
200  °C/1,013 hPa, 200 °C (lit.)
mp
41-46 °C (lit.)
transition temp
flash point 87 °C
density
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,8H2,1H3
InChI key
RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Preparation of Porous Organic Cage and its use as Chiral Stationary Phase for Capillary Electrochromatography: Forschungsarbeiten zu chiralen stationären Phasen auf der Basis von p-Toluidin für verbesserte elektrochromatographische Trennungen, mit Schwerpunkt auf dem Nutzen für die Analyse und Reinigung chiraler Arzneimittel (Zheng et al., 2023).
  • Comprehensive N- and O-Glycoproteomic Analysis of Multiple Chinese Hamster Ovary Host Cell Lines: Anwendung von p-Toluidin in der detaillierten glykoproteomischen Analyse, was seine Rolle bei der Verbesserung von Nachweis- und Analysetechniken in der Zellbiologie demonstriert (Wang et al., 2022).
  • Degradation of Isoproturon in vitro by a Mix of Bacterial Strains Isolated from Arable Soil: Verwendung von p-Toluidin-bezogenen Methoden für Umweltüberwachung und Abbaustudien, um seine Bedeutung in der Agrarchemie zu verdeutlichen (Duc, 2022).
Analysis Note
Reinheit (GC): ≥ 99
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Schmelzpunkt: 43–46
o-Toluidin (GC): ≤ 0,1 %
m-Toluidin (GC): ≤ 0,2 %
Leistungstest (zur Bestimmung von Hydroxymethylfurfural): entspricht
Still not finding the right product?
Explore all of our products under p-Toluidin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
wgk
WGK 3
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
106-49-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)