Merck
1.10757
Millipore
Kieselgel
adjusted to 40% relative humidity, suitable for dry-column chromatography
Synonym(e):
Silica gel
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41115711
Qualitätsniveau
Form
solid
pH-Wert
6.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C
Schüttdichte
400‑500 kg/m3
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
Silica gel 60 F254 (0.063-0.200 mm) provides users with:
  • High adsorptive capacity
  • High chemical inertness and non-toxicity.
  • Protective moisture-sensitive substances during storage and transport or for maintaining the dryness of anhydrous solvents.
  • Granulates in different sizes or beads
Verpackung
Plastic bottle
Hinweis zur Analyse
pH-Wert (10 %ige Suspension): 6.5 - 7.5
Fe (Eisen): ≤ 0.02 %
Trocknungsverlust (150 °C): 8.8 - 9.4 %
Durchflußzeit: < 1 Minute / 10 cm
Korngröße: 90 % zwischen 0,063 - 0,200 mm
Fluoreszenzintensität: Entspricht
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable