Harze für die Reversed Phase-/Normalphasenchromatographie
Unsere Sorbenzien und Gele für die Kieselgelchromatographie bieten abhängig von Ihren Separationsanforderungen eine Vielzahl von Auswahlmöglichkeiten. Egal, ob Sie eine ausgezeichnete Reproduzierbarkeit und optimale Auflösung oder ein ökonomischeres und vielseitigeres Material benötigen, unsere Normalphasen und Reversed-Phase-Produkte umfassen Kieselgelprodukte für alle Produktionsmaßstäbe.
Products
Weitere Informationsquellen
- Guide: Biochromatography Portfolio Guide
Bulk Resin, Membranes and Prepacked Columns
- Guide: Chromatography Product Selection Guide
- Datasheet: PharmPrep® P Sorbent
PharmPrep™ P Sorbent is a new silica sorbent with spherical particles available in two sizes: 10 and 20 µm. It is designed for the polishing step of peptides, biopharmaceuticals, and pharmaceutical APIs. Produced by spray drying, it ensures consistent batch-to-batch purification and regulatory compliance.
- Datasheet: LiChroprep® Sorbent
Preparative chromatography efficiently purifies valuable compounds, delivering high purity levels rapidly and economically. Our surface-modified silica sorbents, like LiChroprep®, are designed to meet specific manufacturing needs and offer good separation performance and stability at a reasonable cost.
Chromatographiemedien für die Reversed-Phase-Chromatographie
Das Sorbens PharmPrep® P RP wird für das effiziente Polishing von kleinen Peptiden wie Insulin und anderen API, darunter Antibiotika und Hormone, verwendet. Diese Sorbenzien sind auch in vorgepackten Edelstahlsäulen erhältlich.
LiChroprep® RP Sorbenzien ermöglichen eine schnelle, effektive und reproduzierbare Trennung in Peptidaufreinigungsprozessen.
Sorbenzien für die Normalphasenchromatographie
Unsere Produkte PharmPrep® P Si und LiChroprep® Si eignen sich hervorragend für das kosteneffiziente, zuverlässige Polishing von biopharmazeutischen und pharmazeutischen Wirkstoffen.
Standardisierte Kieselgele
Unsere standardisierten Kieselgele werden häufig zur Aufreinigung hochwertiger Verbindungen in der Größenordnung von Tonnen eingesetzt. Diese Kieselgele werden für Adsorptions- und Chromatographieverfahren hergestellt und sind in verschiedenen Partikelgrößen und Verpackungsgrößen von 500 g bis 400 kg erhältlich.
Silica Gel 60 ist eine unregelmäßig geformte Kieselgelmatrix, die sich ideal für einfache Adsorptionsverfahren und die Normalphasenchromatographie eignet.
Multifunktionale Sorptionsmittel
Aluminiumoxid, das mit Porendurchmessern von 6 mm, 9 mm und 15 mm erhältlich ist, ist ein vielseitiges Sorbens für die präparative Chromatographie. Aluminiumoxid weist, insbesondere im alkalischen Bereich, eine höhere pH-Stabilität als Kieselgel auf.
Standardisiertes Aluminiumoxid 90 ist ein Sorbens mittlerer Polarität und wird häufig verwendet, wenn die Kationenaustauscheigenschaften von basischem Aluminiumoxid erforderlich sind. Es kann als Alternative zu Aktivkohle verwendet werden.
Das Silikat Florisil® ist ein polares, hochselektives Magnesiumsilikatgel, das sich gut für die Trennung von Steroiden, Alkaloiden und Antibiotika eignet.