Die pH-Tests eignen sich für alle Medien, die bei Umweltanalysen und zur Kontrolle von Industrieprozessen verwendet werden. Die pH-Indikatorstäbchen haben – dank unserer speziellen Herstellungsmethode – gegenüber Indikatorpapier entscheidende Vorteile: Da der Indikator nicht ausblutet, kann das Stäbchen beliebig lange im Messmedium verbleiben, ohne es zu kontaminieren.
MCOLORPHAST is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1