pH-Teststäbchen, pH-Testpapiere, Analysegeräte & Zubehör
Der pH-Wert spielt in der Biochemie, Chemie und Technologie eine ausgesprochen wichtige Rolle, da er sich auf zahlreiche chemische Prozesse auswirkt. Die Ergebnisse vieler analytischer Methoden werden ebenfalls vom pH-Wert des Lösungsmittels bzw. Puffers beeinflusst. Wir bieten eine breite Auswahl an Produkten für schnelle pH-Messungen, wie zum Beispiel pH-Indikatorpapiere, pH-Teststäbchen und pH-Testkits an.
Weitere Informationsquellen
- Protocols and Application Notes
- Catalog: Water, Environmental, and Food & Beverage Analysis
We created an easy-to-navigate catalog to help you quickly find everything required for your measurements.
- White paper: Beverage Testing with the MQuant® StripScan Mobile App
This article examines the use and efficiency of the MQuant® StripScan mobile app to measure the pH of orange juice samples and nitrate concentration of mineral water samples.
Nicht blutende pH-Teststäbchen
Nicht blutende MQuant® pH-Indikatorstäbchen verwenden spezielle Indikatorfarbstoffe, die kovalent an die Zellulose des Testfeldes gebunden sind. Dies bietet den Vorteil, dass die pH-Indikatorstäbchen für unbestimmte Zeit im Testmedium belassen werden können, wodurch auch bei schwach gepufferten Proben genaue Messungen möglich sind. MQuant® pH-Indikatorstäbchen decken je nach Anwendung verschiedene pH-Bereiche ab; vom Universalbereich 0-14 bis hin zu spezifischeren Bereichen. Je nach Anwendung bieten wir einzeln versiegelte Teststäbchen, Röhrchen mit 100 Stäbchen als Standardeinheit sowie kundenspezifische Verpackungen an.
pH-Tests in trüben und gefärbten Lösungen
MQuant® und Reflectoquant® pH-Teststäbchen werden zur Messung des pH-Wertes in gefärbten und/oder trüben Lösungen eingesetzt, bei denen herkömmliche pH-Indikatorstäbchen zu verfälschten Ergebnissen führen können. Bei diesen Stäbchen ist die pH-Reaktionszone mit einem transparenten Trägerfilm hinterlegt, sodass Anwender die Reaktionsfarbe ganz einfach durch die Rückseite beurteilen können. Partikel von trüben Proben und färbenden Substanzen bleiben auf der Oberfläche des Testpads und stören das Ablesen des Ergebnisses nicht. Die pH-Teststäbchen sind speziell darauf ausgelegt, in trüben oder gefärbten Probelösungen ohne zusätzliche Probenvorbereitung zuverlässige Ergebnisse zu liefern.
Analysegeräte für pH-Tests
Messen Sie den pH-Wert mit unserer kostenlosen MQuant® StripScan-Smartphone-App, mit der das MQuant® pH-Teststäbchen 0-14 digital und sekundenschnell ausgelesen werden kann. Die App analysiert das Teststäbchen mithilfe der Smartphonekamera in Kombination mit einer Farbreferenzkarte. Die erzeugten Ergebnisse können mit der StripScan Web Dashboard-Anwendung mühelos verwaltet, visualisiert und geteilt werden.
Zusätzlich bieten wir Teststäbchen mit chargenspezifischer Kalibrierung an, die mit unserem portablen, einfach zu bedienenden Reflectoquant®-RQflex®-20-Reflektometer für die quantitative pH-Messung im Labor eingesetzt werden kann.
Papiere & Testkits für pH-Tests
Wir verfügen über ein Sortiment an klassischen pH-Indikatorpapieren, die aus hochwertigem Filterpapier bestehen, das mit einer Indikator- oder Mischindikatorlösung imprägniert ist. In unserem Portfolio von MQuant® pH-Indikatorpapieren finden Sie das perfekte Produkt für Ihre Anwendung.
Für klare und leicht gefärbte Proben bieten wir MQuant® Liquid pH-Indikator-Testkits an, die sich gut für Messungen in Trinkwasser, Kesselwasser, Abwasser, Oberflächenwasser, Aquarienwasser, Schwimmbadwasser und die Untersuchung von Bodenproben eignen. Weiterhin können bei stark trüben oder gefärbten Lösungen die Proben durch Filtration oder Behandlung mit Aktivkohle für die pH-Messung farblos und klar gemacht werden.