Merck
1.09487
Supelco
ICP Mehrelement-Standardlösung XVI
(21 elements in diluted nitric acid) 100 mg/l: Sb, As, Be, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Se, Sr, Tl, Ti, V, Zn Certipur®
Synonym(e):
Nota 1
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
reference material
Qualitätsniveau
Produktlinie
Certipur®
Methode(n)
ICP: suitable
pH-Wert
1 (20 °C in H2O)
Dichte
1.031 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
industrial qc
pharmaceutical
Format
multi-component solution
Lagertemp.
15-25°C
Hinweis zur Analyse
As (Arsen): 100 mg/l
Be (Beryllium): 100 mg/l
Ca (Calcium): 100 mg/l
Cd (Cadmium): 100 mg/l
Co (Cobalt): 100 mg/l
Cr (Chrom): 100 mg/l
Cu (Kupfer): 100 mg/l
Fe (Eisen): 100 mg/l
Li (Lithium): 100 mg/l
Mg (Magnesium): 100 mg/l
Mn (Mangan): 100 mg/l
Mo (Molybdän): 100 mg/l
Ni (Nickel): 100 mg/l
Pb (Blei): 100 mg/l
Sb (Antimon): 100 mg/l
Se (Selen): 100 mg/l
Sr (Strontium): 100 mg/l
Ti (Titan): 100 mg/l
Tl (Thallium): 100 mg/l
V (Vanadium): 100 mg/l
Zn (Zink): 100 mg/l
Rechtliche Hinweise
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)