1.09450
pH-Indicator strips pH 2.0 - 9.0
non-bleeding, colorimetric, individually sealed, MQuant®
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
pH-Indicator strips pH 2.0 - 9.0, non-bleeding, colorimetric, pH range 2.0-9.0, MQuant®
Produktlinie
MQuant®
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
non-bleeding
pH-Bereich
2.0-9.0
Nachweisverfahren
colorimetric