1.09362
LiChroprep® RP-8 (40-63 µm)
for liquid chromatography
Empfohlene Produkte
Materialien
silica gel (irregularly-shaped)
Qualitätsniveau
Produktlinie
LiChroPrep®
Aktive Matrixgruppe
Irregular-Shaped Silica Gel
Partikelgröße
40-63 μm
Porengröße
10 nm mean pore size
Schüttdichte
570 kg/m3
Anwendung(en)
plasma purification
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Irregular-shaped Silica gel with narrow, well defined particle size distribution delivering high separating performance, permeability and good reproducibility
Leistungsmerkmale und Vorteile
LiChroprep® RP-8 (40-63 µm) provides users with:
- Reproducible, homogeneous, irregularly shaped silica gel matrix
- Narrow, well defined particle size distribution for high performance and high permeability
- Large batch sizes up to 200 kg in the modification
Verpackung
Plastic bottle
Hinweis zur Analyse
Anwendungstechnischer Test: entspricht
Druck: ≤ 10 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Toluol): ≥ 1500
Korngrösse (Malvern) (d10): 40 - 57 µm
Korngrösse (Malvern) (d50): 60 - 75 µm
Korngrösse (Malvern) (d90): 90 - 115 µm
Druck: ≤ 10 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Toluol): ≥ 1500
Korngrösse (Malvern) (d10): 40 - 57 µm
Korngrösse (Malvern) (d50): 60 - 75 µm
Korngrösse (Malvern) (d90): 90 - 115 µm
Rechtliche Hinweise
LICHROPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable