Merck
1.09277
Sigma-Aldrich
Türks-Lösung
for leukocyte counting
Synonym(e):
Essigsäure-Kristallviolett-Lösung
About This Item
UNSPSC-Code:
41116121
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
Methode(n)
microbe id | staining: suitable
pH-Wert
2.5-3.5
Dichte
1.00 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Türks-Lösung zum Zählen von Leukozyten ist eine gebrauchsfertige Lösung, die in der humanmedizinischen Zelldiagnostik Anwendung findet. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der hämatologischen Untersuchung menschlicher Proben. Die Lösung wird zur manuellen, semiquantitativen Bestimmung von Leukozyten in frischem, venösem, antikoaguliertem Vollblut mittels einer Zählkammer verwendet.
Voraussetzung aller Zählmethoden ist die Verdünnung und Präparation einer Blutprobe mit bekanntem Volumen. Die Erythrozyten werden durch die in Türks-Lösung enthaltene Essigsäure hämolysiert, und die Zellkerne der Leukozyten werden durch den blau-violetten Farbstoff angefärbt. Der erforderliche Zelltyp in einem definierten Volumen wird gezählt und die Anzahl der Zellen je Mikroliter Blut wird anschließend berechnet.
Eine 100-mL-Flasche Türks-Lösung ist für ca. 10 Anwendungen ausreichend. Türks-Lösung ist ein IVD-Produkt und trägt CE-Kennzeichnung. Weitere Informationen können der Gebrauchsanweisung entnommen werden.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable