Alle Fotos(1)
Key Documents
1.09011
Supelco
Nessler′s reagent A
for determination of nitrogen Solution A : potassium tetraiodomercurate(II) solution
Synonym(e):
Kaliumquecksilber(II)-iodidlösung
About This Item
UNSPSC-Code:
12352302
NACRES:
NB.21
Qualitätsniveau
Form
liquid
spezifische(r) Analyt(en)
nitrogen
Methode(n)
photometry: suitable
pH-Wert
9.2 (20 °C in H2O)
Dichte
1.25 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
zur Stickstoffbestimmung Lösung A : Kaliumtetraiodomercurat(II)-Lösung
Hinweis zur Analyse
Anwendungstechnischer Testentspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)