Wichtige Dokumente
1.08445
Supelco
Ethylenedinitrilotetraacetic acid tripotassium salt dihydrate
suitable for titration
Synonym(e):
Ethylenedinitrilotetraacetic acid tripotassium salt dihydrate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13K3N2O8 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
442.54
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
241-543-5
NACRES:
NA.21
product name
Ethylenedinitrilotetraacetic acid tripotassium salt dihydrate, Ethylenedinitrilotetraacetic acid tripotassium salt dihydrate. CAS 65501-24-8, pH 8 - 9 (50 g/l, H₂O, 20 °C).
Qualitätsniveau
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Complexometric reactions
Methode(n)
titration: suitable
pH-Wert
8-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
180-185 °C
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
[K+].[K+].[K+].[N+H](CCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C10H16N2O8.3K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChIKey
MAPFUJCWRWFQIY-UHFFFAOYSA-K
Hinweis zur Analyse
Gehalt (komplexometrisch, ber. auf wasserfreie Substanz): ≥ 99 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Identität (Kalium): entspricht
pH-Wert (50 g/l; Wasser): 7.0 - 9.0
Chlorid (Cl): ≤ 0.01 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0.002 %
Fe (Eisen): ≤ 0.001 %
Wasser (nach Karl Fischer): 7 - 9 %
Piktogramme
Exclamation markHealth hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Respiratory Tract
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable