Alle Fotos(1)
Key Documents
1.08424
Supelco
Titriplex® IV
suitable for titration
Synonym(e):
Titriplex® IV, 1,2-Cyclohexandiamin-N,N,N′,N′-tetraessigsäure, CDTA, 1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N′,N′-tetraessigsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H22N2O8 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
346.33 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
236-308-9
NACRES:
NA.21
product name
Titriplex® IV, for analysis (1,2-cyclohexylenedinitrilotetraacetic acid monohydrate)
Qualitätsniveau
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Complexometric reactions
Methode(n)
titration: suitable
mp (Schmelzpunkt)
213 °C
Schüttdichte
500 kg/m3
Lagertemp.
no temp limit
InChI
1S/C14H22N2O8/c17-11(18)5-15(6-12(19)20)9-3-1-2-4-10(9)16(7-13(21)22)8-14(23)24/h9-10H,1-8H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)/p-2/t9-,10-/m1/s1
InChIKey
FCKYPQBAHLOOJQ-NXEZZACHSA-L
Hinweis zur Analyse
Gehalt (komplexometrisch, berechnet auf wasserfreie Substanz): ≥ 99,0 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Sulfat (SO₄): ≤ 0,01 %
Schwermetalle (wie Pb): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
Sulfatasche: ≤ 0,1 %
Wasser (nach Karl Fischer): 4,8 bis 5,8 %
Rechtliche Hinweise
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable