Wichtige Dokumente
1.07531
Supelco
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
(PAN) metal indicator, Reag. Ph Eur
Synonym(e):
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol (PAN), PAN
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H11N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
201-637-9
NACRES:
NB.21
product name
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol (PAN), metal indicator Reag. Ph Eur
Agentur
reag. Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Form
solid
Farbe
brick red to orange-brown
clear to almost clear red-orange to brown-orange, 1.0g/L;ethanol
mp (Schmelzpunkt)
136-141 °C
Schüttdichte
190 kg/m3
λmax
461-465 nm in ethanol
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C15H11N3O/c19-13-9-8-11-5-1-2-6-12(11)15(13)18-17-14-7-3-4-10-16-14/h1-10H,(H,16,17)/b18-15-
InChIKey
RAXUMGMWXZYADR-SDXDJHTJSA-N
Anwendung
  • Derivative spectrophotometric determination of iridium after preconcentration of its 1-(2-pyridylazo)-2-naphthol complex on microcrystalline naphthalene: Diese Studie untersucht eine spektralphotometrische Methode zur Bestimmung von Iridium unter Verwendung von 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol (PAN) als Komplexbildner. Dadurch wird ein effektiver Ansatz für die Spurenmetallanalyse in akademischen und Forschungsanwendungen demonstriert und seine Relevanz für die Umweltüberwachung und analytische Chemie hervorgehoben (Taher MA et al., 1997).
  • Simultaneous determination of gallium(III) and indium(III) by derivative spectrophotometry: Diese Studie stellt eine derivative spektralphotometrische Technik für die gleichzeitige Bestimmung von Gallium und Indium vor, wobei PAN für die Chelatbildung verwendet wird, und unterstreicht seinen Nutzen bei der präzisen Analyse dieser Metalle in verschiedenen Probenmatrizen, was für Chemiker in analytischen Bereichen von entscheidender Bedeutung ist (Singh VK et al., 2001).
  • Second and first-derivative spectrophotometry for efficient simultaneous and individual determination of palladium and cobalt using 1-(2-pyridylazo)-2-naphthol in sodium dodecylsulfate micellar media: In diesem Artikel wird ein neuartiger Ansatz für die simultane spektralphotometrische Bestimmung von Palladium und Cobalt mithilfe von PAN vorgestellt, der signifikante Vorteile in Bezug auf Empfindlichkeit und Selektivität bietet, die für die Weiterentwicklung der analytischen Methoden in der Chemie unerlässlich sind (Eskandari H et al., 2003).
  • Zero-crossing second derivative spectrophotometry for simultaneous determination of palladium and nickel using 1-(2-pyridylazo)-2-naphthol in mixed micellar solutions: In dieser Publikation wird eine Methode zur Analyse von Palladium und Nickel unter Verwendung von PAN beschrieben. Dabei werden moderne spektralphotometrische Techniken eingesetzt, um die Nachweismöglichkeiten zu verbessern. Diese spiegeln wichtige Entwicklungen in analytischen Techniken wider, die für Chemiker im akademischen Umfeld relevant sind (Eskandari H, 2004).
  • Preconcentration of 1-(2-pyridylazo)-2-naphthol-iron(III)-capriquat on a membrane filter, and third-derivative spectrophotometric determination of iron(III): Die Studie konzentriert sich auf eine Vorkonzentrationstechnik für die Eisenanalyse unter Verwendung von PAN und demonstriert die Anwendung der derivativen Spektralphotometrie zur Verbesserung der analytischen Präzision, ein wesentlicher Aspekt für Forschende, die an der Spurenmetallanalyse in Umwelt- und Industrieproben arbeiten (Mori I et al., 1994).
Hinweis zur Analyse
Identität (UV/VIS-Spektrum): entspricht
Aussehen: ziegelrotes bis orangebraunes feines Pulver, o orange-brown fine powder, in der Fole kohäsiv
Aussehen der Lösung (1,0 g/l; Ethanol): Klar bis fast klar, rotorange bis braunorange
Schmelzpunkt: 136 - 141 °C
Absorptionsmaximum λmax. (Ethanol): 461 - 465 nm
Spez. Extinktion A 1 %/1 cm (λmax; 0,01 g/l; Ethanol): 670- 720
Eignung als Indikator (für die Metalltitration): entspricht
Sensitivitätstest (Reag. Ph. Eur.): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable