Merck
1.08165
Supelco
UV-VIS Standard 5: Toluol-Lösung in n-Hexan
according to Ph. Eur. resolution power testing, Certipur®
Synonym(e):
UV-VIS-Standard 5 – Toluol-Standardlösung (0,02 % in n-Hexan)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Agentur
according to Ph. Eur. resolution power testing
Produktlinie
Certipur®
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Anwendung(en)
environmental
industrial qc
Format
mixture
Lagertemp.
15-25°C
Anwendung
UV-VIS Standard 5: Toluollösung in n-Hexan als Referenzmaterial für die Überprüfung der spektralen Auflösung von Spektralphotometern gemäß dem Europäischen Arzneibuch (Ph. Eur.) Kapitel 2.2.25.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Es handelt sich um eine Lösung mit 0,02 % Toluol in n-Hexan
  • Anwenderfreundlich verpackt in 10-ml-Glasampullen. Jede Packung enthält 3 Einwegampullen
  • Stabile Lösungen in Glasampullen
  • Akkreditierung nach ISO 17025
  • Rückführbarkeit auf Standardreferenzmaterial von NIST (National Institute of Standards and Technology, USA) und PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Deutschland)
  • Inklusive Analysenzertifikat (CoA)
  • Zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse
Rechtliche Hinweise
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system