1.07729
Silicium(IV)-oxid
for column chromatography
Synonym(e):
Siliziumdioxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
solid
Aktive Matrixgruppe
Irregular-Shaped Silica Gel
pH-Wert
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C (lit.)
Schüttdichte
200‑1430 kg/m3
Trenntechnik
normal phase
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- High adsorptive capacity
- High chemical inertness and non-toxicity.
- Protective moisture-sensitive substances during storage and transport or for maintaining the dryness of anhydrous solvents.
- Granulates in different sizes or beads
Verpackung
Hinweis zur Analyse
Fe (Eisen): ≤ 0.02 %
Trocknungsverlust: ≤ 7.0 %
Korngröße: 95 % < 0,063 mm
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable