Merck
1.06757
SAFC
Methyl-4-hydroxybenzoat
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Methyl-4-hydroxybenzoat, 4-Hydroxybenzoesäuremethylester, Methylparaben
About This Item
Lineare Formel:
4-(OH)C6H4(COOCH3)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
202-785-7
Agentur
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.000005 hPa ( 20 °C)
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Assay
99.0-100.5% (HPLC)
99.0-102.0% (acidimetric)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
>600 °C
Methode(n)
API processing | cocrystal formation: suitable
pH-Wert
5.8 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp (Schmelzpunkt)
125 °C
Löslichkeit
1.88 g/L
Dichte
1.38 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
InChIKey
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung ermöglicht werden. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltenden cGMP-Richtlinien produziert.
Anwendung
Methyl-4-hydroxybenzoat weist antimikrobielle Eigenschaften auf und wird als Konservierungsmittel in pharmazeutischen Formulierung und Kosmetika eingesetzt. Es kann mit anderen Parabenen wie Propyll-4-hydroxybenzoat oder Ethyl-4-hydroxybenzoat kombiniert werden.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Das Produkt ist nicht für die Verwendung als Biozid gemäß den globalen Biozid-Vorschriften vorgesehen, u. a. dem Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act der US-amerikanischen EPA, der Europäischen Biozid-Produktverordnung, der kanadischen Behörde für Schädlingsbekämpfung, der türkischen Biozid-Produktverordnung, Koreas Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) und andere.
Piktogramme
Environment
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
334.4 °F
Flammpunkt (°C)
168 °C