Merck
1.06450
Natriumfluorid
99.99 Suprapur®
Synonym(e):
Natriumfluorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
FNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
41.99
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-667-8
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
99.99%
Form:
crystals
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
1 hPa ( 1077 °C)
Quality Level
description
for inorganic trace analysis
assay
99.99%
form
crystals
potency
148.5 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10.2 (20 °C, 40 g/L in H2O)
mp
996 °C
density
2.8 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Ba: ≤5 ppm, Ca: ≤5 ppm, Co: ≤0.05 ppm, Cu: ≤0.05 ppm, Fe: ≤0.5 ppm, K: <2 ppm, Li: ≤0.5 ppm, Mg: ≤1 ppm, Mn: ≤0.05 ppm, Ni: ≤0.05 ppm, Pb: ≤0.1 ppm, Sr: ≤1 ppm, Zn: ≤0.2 ppm
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[F-]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Investigations of the reaction mechanism of sodium with hydrogen fluoride to form sodium fluoride and the adsorption of hydrogen fluoride on sodium fluoride monomer and tetramer.: Diese Arbeit befasst sich mit den Reaktionsmechanismen zwischen Natrium und Fluorwasserstoff sowie den Adsorptionseigenschaften von Natriumfluoridstrukturen. Diese Erkenntnisse sind für Chemiker, die an der chemischen Synthese, Reaktionskinetik und industriellen Anwendung von Fluoridverbindungen arbeiten, von wesentlicher Bedeutung (Yu et al., 2024).
Analysis Note
Reinheit (metallisch): ≥ 99,99 %
Ba (Barium): ≤ 5 ppm
Ca (Calcium): ≤ 5 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0,05 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 0,05 ppm
Fe (Eisen): ≤ 0,5 ppm
K (Kalium): ≤ 2 ppm
Li (Lithium): ≤ 0,5 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 1 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,05 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0,05 ppm
Pb (Blei): ≤ 0,1 ppm
Sr (Strontium): ≤ 1 ppm
Zn (Zink): ≤ 0,2 ppm
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumfluorid
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
106450002504022536077130